Ethoxytrimethylsilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trimethyl(ethoxy)silan
L10151.22
L10151.22EA
92.3
EUR
L10151.22
Ethoxytrimethylsilan ≥97%
Ethoxytrimethylsilan
Purity: 97%
CAS No.: 1825-62-3
Molecular Formula: C5H14OSi
Formula Weight: 118.25
Flash Point: -18°(-0°F)
Refractive Index: 1.3740
Odour: Mild
Melting Point: -83°
Boiling Point: 75-76°
Beilstein Reference: 1731950
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009069
Formel:
C₅H₁₄OSi Molecular Weight: 118,25 g/mol Siedepunkt: 75…76 °C Schmelzpunkt: –83 °C Dichte: 0,757 Flammpunkt: –18 °C (–0 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009069 CAS-Nummer: 1825-62-3 EINECS: 217-370-6 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...