Tetrahydrofurfuryl acrylate 90% stabilisiert, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ) 500 ppm
Stab. with 500ppm hydroquinone
Purity: 90%
CAS No.: 2399-48-6
Molecular Formula: C8H12O3
Formula Weight: 156.18
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 88-89°/9mm
Beilstein Reference: 113115
UN No.: UN3334
MDL No.: MFCD00014516
Formel:
C₈H₁₂O₃ Siedepunkt: 88…89 °C (9 mmHg) Dichte: 1,030 Flammpunkt: 93 °C (199 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014516 CAS-Nummer: 2399-48-6 EINECS: 219-268-7 UN: 3334 ADR: 9,III |