cis-2,3-Epoxybutan ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
L10320.06
L10320.06EA 125 EUR
L10320.06
cis-2,3-Epoxybutan ≥98%
cis-2,3-Epoxybutane
Purity: 98% CAS No.: 1758-33-4 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Flash Point: -21°(-5°F) Refractive Index: 1.3830 Melting Point: -84° Boiling Point: 60-61° Beilstein Reference: 79770 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00005128
Formel: C₄H₈O
Molecular Weight: 72,11 g/mol
Siedepunkt: 60…61 °C
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,826
Flammpunkt: –21 °C (–5 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005128
CAS-Nummer: 1758-33-4
UN: 3271
ADR: 3,II