1,3-Cyclopentandion ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Cyclopentane-1,3-dione
L10336.03
L10336.06
L10336.03EA
50.2
EUR
L10336.03
L10336.06
1,3-Cyclopentandion ≥98%
1,3-Cyclopentandion
Purity: 98%
CAS No.: 3859-41-4
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Melting Point: 151-153°
Beilstein Reference: 1362728
Formel:
C₅H₆O₂ Molecular Weight: 98.1 g/mol Schmelzpunkt: 151…153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001405 CAS-Nummer: 3859-41-4 EINECS: 223-372-8 |