(R)-(-)-1-Phenyl-1,2-ethandiol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
(R)-(-)-Phenylethan-1,2-diol, (R)-(-)-α,β-Dihydroxyethylbenzol, (R)-(-)-Phenylethylenglycol, (R)-(-)-(1,2-Dihydroxyethyl)benzol
L10494.03
L10494.03EA
62.7
EUR
L10494.03
(R)-(-)-1-Phenyl-1,2-ethandiol ≥99%
(R)-(-)-1-Phenyl-1,2-ethandiol
Purity: 99%
CAS No.: 16355-00-3
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Melting Point: 67-69°
Boiling Point: 272-274°
MDL No.: MFCD00064262
Formel:
C₈H₁₀O₂ Molecular Weight: 138,17 g/mol Siedepunkt: 272…274 °C Schmelzpunkt: 67…69 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064262 CAS-Nummer: 16355-00-3 |