1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L10519.03
L10519.06
L10519.03EA
19.4
EUR
L10519.03
L10519.06
1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff ≥97%
1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff
Purity: 97%
CAS No.: 1520-26-9
Molecular Formula: C7H8N2OS
Formula Weight: 168.22
Odour: Odourless
Melting Point: ca 158° dec.
Beilstein Reference: 1102479
MDL No.: MFCD00041159
Formel:
(C₆H₄(OH))NC(S)NH₂ Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼ 158 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041159 CAS-Nummer: 1520-26-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |