3-Methylquinoline-N-oxide 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L10635.03
L10635.03EA
51.5
EUR
L10635.03
3-Methylquinoline-N-oxide 97%
3-Methylquinoline-N-oxide
Purity: 97%
CAS No.: 1873-55-8
Molecular Formula: C10H9NO
Formula Weight: 159.19
Melting Point: 88-89°
Beilstein Reference: 118125
MDL No.: MFCD00082650
Formel:
C₁₀H₉NO Schmelzpunkt: 88…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082650 CAS-Nummer: 1873-55-8 |