5-(3-Chlorphenyl)-1H-tetrazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-(3-Chlorophenyl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
L10699.03
L10699.03EA 39.6 EUR
L10699.03
5-(3-Chlorphenyl)-1H-tetrazol ≥98%
5-(3-Chlorphenyl)-1H-tetrazol
Purity: 98+% CAS No.: 41421-28-7 Molecular Formula: C7H5ClN4 Formula Weight: 180.60 Melting Point: 139-140° Beilstein Reference: 140081
Formel: C₇H₅ClN₄
Molecular Weight: 180,6 g/mol
Schmelzpunkt: 139…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040951
CAS-Nummer: 41421-28-7