(±)-2,4-Difluormandelsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L10708.03
L10708.06
L10708.03EA
63.8
EUR
L10708.03
L10708.06
(±)-2,4-Difluormandelsäure ≥97%
(±)-2,4-Difluormandelsäure
Purity: 97%
CAS No.: 132741-30-1
Molecular Formula: C8H6F2O3
Formula Weight: 188.13
Melting Point: 122-124°
MDL No.: MFCD00061296
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00061296 CAS-Nummer: 132741-30-1 |