4-Cyan-2-ethylanilin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L10732.03 L10732.06
L10732.03EA 59.1 EUR
L10732.03 L10732.06
4-Cyan-2-ethylanilin 96%
4-Cyan-2-ethylanilin
Purity: 96% CAS No.: 170230-87-2 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 Melting Point: 60-66° Beilstein Reference: 7526452 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00041431
Formel: C₉H₁₀N₂
Schmelzpunkt: 60…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041431
CAS-Nummer: 170230-87-2
ADR: 6.1,III