1,1,1-Trifluor-2-methyl-2-propanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1,1-Trifluoro-2-methylpropan-2-ol
L10888.06
L10888.06EA
80.4
EUR
L10888.06
1,1,1-Trifluor-2-methyl-2-propanol 98%
2-Trifluoromethyl-2-propanol
Purity: 98%
CAS No.: 507-52-8
Molecular Formula: C4H7F3O
Formula Weight: 128.09
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.3400
Odour: Recognizable
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1736196
UN No.: UN1987
MDL No.: MFCD00014391
Formel:
C₄H₇F₃O Molecular Weight: 128,09 g/mol Siedepunkt: 80…81 °C Dichte: 1,170 Flammpunkt: 15 °C (59 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014391 CAS-Nummer: 507-52-8 EINECS: 208-075-3 ADR: 3,II |