Methyl-4-(methylthio)butyrate 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
L11000.06
L11000.06EA
56.4
EUR
L11000.06
Methyl-4-(methylthio)butyrate 96%
Methyl-4-(methylthio)butyrate
Purity: 96%
CAS No.: 53053-51-3
Molecular Formula: CH3S(CH2)3CO2CH3
Formula Weight: 148.23
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4660
Boiling Point: 114-115°/40mm
MDL No.: MFCD00009849
Formel:
CH₃S(CH₂)₃CO₂CH₃ Molecular Weight: 148,23 g/mol Siedepunkt: 114…115 °C (40 mmHg) Dichte: 1,036 Flammpunkt: 72 °C (161 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009849 CAS-Nummer: 53053-51-3 EINECS: 258-328-7 |