Ethyl-4-(trifluormethyl)benzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L11139.03
L11139.03EA 22.6 EUR
L11139.03
Ethyl-4-(trifluormethyl)benzoat ≥99%
Ethyl-4-(trifluormethyl)benzoat
Purity: 99% CAS No.: 583-02-8 Molecular Formula: C10H9F3O2 Formula Weight: 218.18 Refractive Index: 1.4470 Boiling Point: 78-80°/5mm MDL No.: MFCD00013563
Formel: C₁₀H₉F₃O₂
Siedepunkt: 78…80 °C (5 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013563
CAS-Nummer: 583-02-8