trans-1,2-Cyclohexandicarbonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
L11288.06
L11288.14
L11288.06EA
51.8
EUR
L11288.06
L11288.14
trans-1,2-Cyclohexandicarbonsäure ≥98%
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 2305-32-0
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Melting Point: 220-221°
Beilstein Reference: 3200609
Formel:
C₈H₁₂O₄ Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 220…221 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001464 CAS-Nummer: 2305-32-0 EINECS: 218-975-8 |