4-Chloro-5-nitrophthalimide 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L11308.03
L11308.03EA 105 EUR
L11308.03
4-Chloro-5-nitrophthalimide 95%
4-Chloro-5-nitrophthalimide
Purity: 95% CAS No.: 6015-57-2 Molecular Formula: C8H3ClN2O4 Formula Weight: 226.58 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 1536189 MDL No.: MFCD00052331
Formel: C₈H₃ClN₂O₄
Schmelzpunkt: 198…203 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052331
CAS-Nummer: 6015-57-2