Chromotrop 2B ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L11330.14
L11330.22
L11330.14EA
56
EUR
L11330.14
L11330.22
Chromotrop 2B ≥97%
Chromotrop 2B
CAS No.: 548-80-1
Molecular Formula: C16H9N3Na2O10S2
Formula Weight: 513.37
Melting Point:
Formel:
C₁₆H₉N₃Na₂O₁₀S₂ Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003951 CAS-Nummer: 548-80-1 EINECS: 208-959-9 Merck Index: 14,2240 |