Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L11357.03 L11357.06
L11357.03EA 64.8 EUR
L11357.03 L11357.06
Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide 97%
Benzo[b]thiophene-2-carbohydrazide
Purity: 97% CAS No.: 175135-07-6 Molecular Formula: C9H8N2OS Formula Weight: 192.24 Melting Point: 184-187° Beilstein Reference: 153297 MDL No.: MFCD00052501
Formel: C₉H₈N₂OS
Schmelzpunkt: 184…187 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052501
CAS-Nummer: 175135-07-6