2-Brom-3-methylthiophen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L11393.06 L11393.14
L11393.06EA 31.4 EUR
L11393.06 L11393.14
2-Brom-3-methylthiophen ≥97%
2-Bromo-3-methylthiophene
Purity: 97% CAS No.: 14282-76-9 Molecular Formula: C5H5BrS Formula Weight: 177.07 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5710 Boiling Point: 173-176° Beilstein Reference: 105719 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00059741
Formel: C₅H₅BrS
Siedepunkt: 173…176 °C
Dichte: 1,580
Flammpunkt: 68 °C (154 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00059741
CAS-Nummer: 14282-76-9
EINECS: 238-175-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III