(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dimethoxybenzylcyanid
L11443.03
L11443.06
L11443.03EA
57.8
EUR
L11443.03
L11443.06
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitril ≥98%
(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitril
Purity: 98+%
CAS No.: 13388-75-5
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Odour: Characteristic
Melting Point: 53-56°
Beilstein Reference: 2096481
MDL No.: MFCD00016395
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ Molecular Weight: 177.2 Siedepunkt: 298 Schmelzpunkt: 53…56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016395 CAS-Nummer: 13388-75-5 |