2,3-Dichlorpyrazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L11500.06
L11500.06EA
104
EUR
L11500.06
2,3-Dichlorpyrazin ≥98%
2,3-Dichloropyrazine
Purity: 98%
CAS No.: 4858-85-9
Molecular Formula: C4H2Cl2N2
Formula Weight: 148.98
Refractive Index: 1.5645
Boiling Point: 105-107°/50mm
MDL No.: MFCD00040964
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂ Siedepunkt: 105…107 °C (50 mmHg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040964 CAS-Nummer: 4858-85-9 EINECS: 225-460-1 |