Propargyl methacrylate 98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Stabilisierung:
Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 250 ppm
Stab. with 250ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 13861-22-8
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 48°(118°F)
Refractive Index: 1.4500
Boiling Point: 149-151°
Beilstein Reference: 906850
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00048123
Formel:
C₇H₈O₂ Siedepunkt: 149…151 °C Dichte: 0,986 Flammpunkt: 48 °C (118 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00048123 CAS-Nummer: 13861-22-8 EINECS: 237-599-5 UN: 3272 ADR: 3,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...