Propargyl methacrylate 98% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung


Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-Methoxyphenol (MEHQ) 250 ppm

L11556.09 L11556.18
L11556.09EA 103 EUR
L11556.09 L11556.18
Propargyl methacrylate 98% stabilisiert
Propargyl methacrylate

Stab. with 250ppm 4-methoxyphenol


Purity: 98% CAS No.: 13861-22-8 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4500 Boiling Point: 149-151° Beilstein Reference: 906850 UN No.: UN3272 MDL No.: MFCD00048123

Formel: C₇H₈O₂
Siedepunkt: 149…151 °C
Dichte: 0,986
Flammpunkt: 48 °C (118 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00048123
CAS-Nummer: 13861-22-8
EINECS: 237-599-5
UN: 3272
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR