3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
L11939.03
L11939.06
L11939.03EA
49.6
EUR
L11939.03
L11939.06
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid ≥98%
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Purity: 98%
CAS No.: 298-93-1
Molecular Formula: C18H16BrN5S
Formula Weight: 414.33
Odour: Odourless
Melting Point: ca 195° dec.
Beilstein Reference: 3825277
MDL No.: MFCD00011964
Formel:
C₁₈H₁₆N₅BrS Schmelzpunkt: ∼ 195 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011964 CAS-Nummer: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |