1,3-Di-tert-butyltoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L11961.14
L11961.14EA 97.1 EUR
L11961.14
1,3-Di-tert-butyltoluol ≥98%
1,3-Di-tert-butyltoluol
Purity: 98+% CAS No.: 15181-11-0 Molecular Formula: C15H24 Formula Weight: 204.36 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.4900 Melting Point: 31-32° Boiling Point: 243-244° Beilstein Reference: 2043032 MDL No.: MFCD00026300
Formel: C₁₅H₂₄
Siedepunkt: 243…244 °C
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Dichte: 0,860
Flammpunkt: 91 °C (195 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00026300
CAS-Nummer: 15181-11-0
EINECS: 239-230-3