2-(4-Morpholino)ethylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L12046.04
L12046.04EA 66.1 EUR
L12046.04
2-(4-Morpholino)ethylisothiocyanat ≥97%
2-(4-Morpholino)ethylisothiocyanat
Purity: 97% CAS No.: 63224-35-1 Molecular Formula: C7H12N2OS Formula Weight: 172.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5390 Boiling Point: 162-163°/10mm Beilstein Reference: 1210530 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00041221
Formel: C₇H₁₂N₂OS
Siedepunkt: 162…163 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,110
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL: MFCD00041221
CAS-Nummer: 63224-35-1
ADR: 8,III