5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L12051.06
L12051.06EA
89.8
EUR
L12051.06
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd ≥97%
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 42454-06-8
Molecular Formula: C7H5NO4
Formula Weight: 167.12
Melting Point: 166-168°
Beilstein Reference: 1910196
Formel:
C₇H₅NO₄ Molecular Weight: 167,12 g/mol Schmelzpunkt: 166…168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007332 CAS-Nummer: 42454-06-8 EINECS: 255-832-9 |