1-(4-Methoxyphenyl)ethanol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
Synonyme:
4-Methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
L12062.14
L12062.22
L12062.14EA
54.2
EUR
L12062.14
L12062.22
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol 95%
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Purity: 95%
CAS No.: 3319-15-1
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 94-96°/1mm
Beilstein Reference: 2043521
MDL No.: MFCD00016857
Formel:
C₉H₁₂O₂ Siedepunkt: 94…96 °C (1 mmHg) Dichte: 1,079 Flammpunkt: 74 °C (165 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016857 CAS-Nummer: 3319-15-1 EINECS: 222-019-5 |