1-(2-Methyl-2-propanyl)-4-vinylbenzol 94% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung


Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC) 50 ppm

L12356.AE L12356.AP
L12356.AEEA 29.8 EUR
L12356.AE L12356.AP
1-(2-Methyl-2-propanyl)-4-vinylbenzol 94% stabilisiert
1-(2-Methyl-2-propanyl)-4-vinylbenzol

Stab. with 50 ppm 4-tert-butylcatechol


Purity: 94% CAS No.: 1746-23-2 Molecular Formula: C12H16 Formula Weight: 160.26 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5250 Melting Point: -38° Boiling Point: 219° Beilstein Reference: 1903714 MDL No.: MFCD00065126

Formel: C₁₂H₁₆
Siedepunkt: 219 °C
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 0,884
Flammpunkt: 80 °C (176 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00065126
CAS-Nummer: 1746-23-2
EINECS: 217-126-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR