Lithium acetylide ethylenediamine complex 90%, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L12401.22
L12401.22EA
250
EUR
L12401.22
Lithium acetylide ethylenediamine complex 90%, tech.
Lithium acetylide ethylenediamine complex
Purity: 90%
CAS No.: 6867-30-7
Molecular Formula: C4H9LiN2
Formula Weight: 92.07
Odour: Amine-like
Melting Point: ca 76° dec.
Beilstein Reference: 3593824
UN No.: UN3131
MDL No.: MFCD00013183
Formel:
C₄H₉LiN₂ Schmelzpunkt: ∼ 76 °C (Zersetzung) Dichte: 1,04 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013183 CAS-Nummer: 6867-30-7 EINECS: 229-967-9 UN: 3131 ADR: 4.3,I |