2-Cyanphenylacetonitril tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L12419.06
L12419.06EA 26.5 EUR
L12419.06
2-Cyanphenylacetonitril tech. 90%, technische Qualität
2-Cyanphenylacetonitril
Purity: 90% CAS No.: 3759-28-2 Molecular Formula: C9H6N2 Formula Weight: 142.16 Melting Point: 73-79° Beilstein Reference: 1940497 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001895
Formel: C₉H₆N₂
Schmelzpunkt: 73…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001895
CAS-Nummer: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III