4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L12436.03 L12436.06
L12436.03EA 35.8 EUR
L12436.03 L12436.06
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin 95%
4-(Trifluormethyl)phenylhydrazin
Purity: 95% CAS No.: 368-90-1 Molecular Formula: C7H7F3N2 Formula Weight: 176.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 60-64° Boiling Point: 119-121°/17mm Beilstein Reference: 743759 MDL No.: MFCD00042508
Formel: C₇H₇F₃N₂
Siedepunkt: 119…121 °C (17 mmHg)
Schmelzpunkt: 60…64 °C
MDL: MFCD00042508
CAS-Nummer: 368-90-1