2-(2,2,2-Trifluoracetyl)thiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L12585.03 L12585.06
L12585.03EA 40.4 EUR
L12585.03 L12585.06
2-(2,2,2-Trifluoracetyl)thiophen ≥98%
2-(2,2,2-Trifluoracetyl)thiophen
Purity: 98% CAS No.: 651-70-7 Molecular Formula: C6H3F3OS Formula Weight: 180.15 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4845 Boiling Point: 163-165° Beilstein Reference: 1309208 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00041427
Formel: C₆H₅ClOS
Siedepunkt: 163…165 °C
Dichte: 1,403
Flammpunkt: 58 °C (136 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041427
CAS-Nummer: 651-70-7
ADR: 3,III