Methyl-4-brombutyrat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-bromobutanoate
L12636.09
L12636.09EA 36.4 EUR
L12636.09
Methyl-4-brombutyrat ≥97%
Methyl-4-brombutyrat
Purity: 97% CAS No.: 4897-84-1 Molecular Formula: Br(CH2)3CO2CH3 Formula Weight: 181.04 Refractive Index: 1.4620 Boiling Point: 186-187° MDL No.: MFCD00041482
Formel: C₅H₉BrO₂
Molecular Weight: 181,03 g/mol
Siedepunkt: 186…187 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041482
CAS-Nummer: 4897-84-1
EINECS: 225-523-3