(±)-1-Methoxy-2-Propanol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (±)-Propylenglycolmonomethylether
L12694.AK L12694.AU
L12694.AKEA 23.9 EUR
L12694.AK L12694.AU
(±)-1-Methoxy-2-Propanol ≥99%
(±)-1-Methoxy-2-Propanol
Formel: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Siedepunkt: 119,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –97 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004537
CAS-Nummer: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM