DL-α-Aminoadipinsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

Synonyme: DL-2-Aminoadipic acid, (RS)-2-Aminohexanedioic acid, H-DL-Homoglu-OH, 2-Aminohexanedioic acid, H-DL-Aad-OH

L12717.03 L12717.06
L12717.03EA 61.4 EUR
L12717.03 L12717.06
DL-α-Aminoadipinsäure 98%
DL-α-Aminoadipinsäure

Purity: 98% CAS No.: 542-32-5 Molecular Formula: C6H11NO4 Formula Weight: 161.16 Melting Point: 196-198° Beilstein Reference: 1773077 Merck Reference: 14,416 MDL No.: MFCD00063119

Formel: C₆H₁₁NO₄
Molecular Weight: 161.16 g/mol
Schmelzpunkt: 196…198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063119
CAS-Nummer: 542-32-5
EINECS: 208-809-2

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR