Dibutylestersulfat 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L12813.09
L12813.18
L12813.09EA
54.2
EUR
L12813.09
L12813.18
Dibutylestersulfat 95%
Dibutylestersulfat
Purity: 95%
CAS No.: 625-22-9
Molecular Formula: C8H18O4S
Formula Weight: 210.29
Refractive Index: 1.4205
Boiling Point: 115-116°/6mm
MDL No.: MFCD00059420
Formel:
C₈H₁₈O₄S Siedepunkt: 115…116 °C (6 mmHg) Dichte: 1,060 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059420 CAS-Nummer: 625-22-9 |