5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L12836.03 L12836.MD
L12836.03EA 94 EUR
L12836.03 L12836.MD
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid 97%
5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetic acid
Purity: 97% CAS No.: 17266-30-7 Molecular Formula: C10H7ClO2S Formula Weight: 226.68 Melting Point: 152-155° Beilstein Reference: 1244795 MDL No.: MFCD00052308
Formel: C₁₀H₇ClO₂S
Schmelzpunkt: 152…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052308
CAS-Nummer: 17266-30-7