3,6-Dichloranthranilsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3,6-dichlorobenzoic acid
L12850.06
L12850.06EA
85.5
EUR
L12850.06
3,6-Dichloranthranilsäure 95%
3,6-Dichloranthranilsäure
Purity: 95%
CAS No.: 3032-32-4
Molecular Formula: C7H5Cl2NO2
Formula Weight: 206.03
Melting Point: 150-154°
Beilstein Reference: 3266879
Formel:
C₇H₅Cl₂NO₂ Molecular Weight: 206,03 g/mol Schmelzpunkt: 150…154 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052390 CAS-Nummer: 3032-32-4 |