4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,1'-(Methylenebis(4,1-phenylene))bis(1H-pyrrole-2,5-dione), 4,4'-Methylenebis(N-phenylmaleimide)
L12862.14
L12862.14EA 51.4 EUR
L12862.14
4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane 95%
4,4'-Bismaleimidodiphenylmethane
Purity: 95% CAS No.: 13676-54-5 Molecular Formula: C21H14N2O4 Formula Weight: 358.36 Melting Point: 156-158° Beilstein Reference: 333986 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00005507
Formel: C₂₁H₁₄N₂O₄
Molecular Weight: 358,35 g/mol
Schmelzpunkt: 156…158 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005507
CAS-Nummer: 13676-54-5
EINECS: 237-163-4
ADR: 6.1,II