1,2-Ethandithiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L12865.14 L12865.22 L12865.36
L12865.14EA 26.5 EUR
L12865.14 L12865.22 L12865.36
1,2-Ethandithiol ≥98%
1,2-Ethandithiol
Purity: 98+% CAS No.: 540-63-6 Molecular Formula: C2H6S2 Formula Weight: 94.20 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.5580 Odour: Stench Melting Point: -41° Boiling Point: 144-146° Beilstein Reference: 505946 Merck Reference: 14,3725 UN No.: 3071 MDL No.: MFCD00004892
Formel: C₂H₆S₂
Siedepunkt: 144…146 °C
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,123
Flammpunkt: 45 °C (113 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004892
CAS-Nummer: 540-63-6
EINECS: 208-752-3
UN: 3071
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3725