2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenon Hydrat tech. 85% may cont. up to 10% 2-propanol, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L12912.09
L12912.18
L12912.09EA
49.5
EUR
L12912.09
L12912.18
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenon Hydrat tech. 85% may cont. up to 10% 2-propanol, technische Qualität
2-Hydroxy-4-methoxy-5-sulfobenzophenon Hydrat
Purity: 85%
CAS No.: 4065-45-6
Molecular Formula: C14H12O6S.xH2O
Formula Weight: 308.31(anhy)
Melting Point: 108-112°
Beilstein Reference: 2889165
Merck Reference: 14,8983
MDL No.: MFCD00977409
Formel:
C₁₄H₁₂O₆S·H₂O Schmelzpunkt: 108…112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024962 CAS-Nummer: 4065-45-6 EINECS: 223-772-2 Merck Index: 14,8983 |