3-Penten-2-on tech. 85%, technische Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

L13031.03 L13031.06
L13031.03EA 37.3 EUR
L13031.03 L13031.06
3-Penten-2-on tech. 85%, technische Qualität
3-Penten-2-on

Purity: 85% CAS No.: 625-33-2 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 21°(69°F) Refractive Index: 1.4355 Odour: Pungent, makes eyes water Boiling Point: 119-121° Beilstein Reference: 1633505 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00009290

Formel: C₅H₈O
Siedepunkt: 119…121 °C
Dichte: 0,862
Flammpunkt: 21 °C (69 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009290
CAS-Nummer: 625-33-2
EINECS: 210-888-3
UN: 1992
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR