2,6-Dibrom-4-nitrotoluol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dibromo-2-methyl-5-nitrobenzene
L13102.06 L13102.14
L13102.06EA 54 EUR
L13102.06 L13102.14
2,6-Dibrom-4-nitrotoluol 95%
2,6-Dibrom-4-nitrotoluol
Purity: 95% CAS No.: 110127-07-6 Molecular Formula: C7H5Br2NO2 Formula Weight: 294.94 Melting Point: 54-57° Beilstein Reference: 3259701
Formel: C₇H₅Br₂NO₂
Schmelzpunkt: 54…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151807
CAS-Nummer: 110127-07-6