5,5-Dimethylacetylaceton ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,5-Dimethylhexane-2,4-dione, 2,2-Dimethyl-3,5-hexanedione, 5,5-Diméthylhexanedione-2,4
L13104.03
L13104.06
L13104.03EA
69.2
EUR
L13104.03
L13104.06
5,5-Dimethylacetylaceton ≥99%
5,5-Dimethylacetylaceton
Purity: 99%
CAS No.: 7307-04-2
Molecular Formula: C8H14O2
Formula Weight: 142.20
Flash Point: 57°(134°F)
Refractive Index: 1.4600
Boiling Point: 60°/10mm
Beilstein Reference: 969813
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00142767
Formel:
C₈H₁₄O₂ Molecular Weight: 142.2 g/mol Siedepunkt: 60 °C (10 mmHg) Flammpunkt: 57 °C (134 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00142767 CAS-Nummer: 7307-04-2 EINECS: 230-760-0 UN: 1224 ADR: 3 III |