4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
L13118.03
L13118.03EA
55.4
EUR
L13118.03
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 1546-80-1
Molecular Formula: C5H3F3N2O
Formula Weight: 164.09
Melting Point: 168-171°
Beilstein Reference: 778887
MDL No.: MFCD00151833
Formel:
C₅H₃F₃N₂O Molecular Weight: 164,09 g/mol Schmelzpunkt: 168…171 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00151833 CAS-Nummer: 1546-80-1 |