4-Anisoylchlorid ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Anissäurechlorid, p-Anissäurechlorid, 4-Methoxybenzoylchlorid, 4-Methoxybenzoesäurechlorid

L13120.14 L13120.22
L13120.14EA 34 EUR
L13120.14 L13120.22
4-Anisoylchlorid ≥97%
4-Anisoylchlorid

Purity: 97% CAS No.: 100-07-2 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5810 Melting Point: 22° Boiling Point: 145°/14mm Beilstein Reference: 471918 Merck Reference: 14,673 UN No.: 1729 MDL No.: MFCD00000687

Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170.6 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 1.260
Flammpunkt: 87 °C (188 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000687
CAS-Nummer: 100-07-2
EINECS: 202-816-4
UN: 1729
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00676

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR