4-Anisoylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Anissäurechlorid, p-Anissäurechlorid, 4-Methoxybenzoylchlorid, 4-Methoxybenzoesäurechlorid
L13120.14
L13120.22
L13120.14EA
34
EUR
L13120.14
L13120.22
4-Anisoylchlorid ≥97%
4-Anisoylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 100-07-2
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5810
Melting Point: 22°
Boiling Point: 145°/14mm
Beilstein Reference: 471918
Merck Reference: 14,673
UN No.: 1729
MDL No.: MFCD00000687
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170.6 g/mol Siedepunkt: 145 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 22 °C Dichte: 1.260 Flammpunkt: 87 °C (188 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000687 CAS-Nummer: 100-07-2 EINECS: 202-816-4 UN: 1729 ADR: 8 II Merck Index: 13,00676 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...