5-(2-Thienyl)pentanoic acid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L13122.03 L13122.06
L13122.03EA 40.3 EUR
L13122.03 L13122.06
5-(2-Thienyl)pentanoic acid 95%
5-(2-Thienyl)pentanoic acid
Purity: 95% CAS No.: 21010-06-0 Molecular Formula: C9H12O2S Formula Weight: 184.26 Melting Point: 39-42° Beilstein Reference: 126021 MDL No.: MFCD00151849
Formel: C₉H₁₂O₂S
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151849
CAS-Nummer: 21010-06-0