1-(Triisopropylsilyl)pyrrole 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L13152.06 L13152.14
L13152.06EA 78.6 EUR
L13152.06 L13152.14
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole 95%
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole
Purity: 95% CAS No.: 87630-35-1 Molecular Formula: C13H25NSi Formula Weight: 223.44 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.4920 Boiling Point: 78°/0.4mm Beilstein Reference: 3540663 MDL No.: MFCD00054932
Formel: C₁₃H₂₅NSi
Siedepunkt: 78 °C (0,4 mmHg)
Dichte: 0,904
Flammpunkt: 106 °C (222 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054932
CAS-Nummer: 87630-35-1