Ammoniaklösung 28%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak

L13168.AP L13168.0F
L13168.APEA 23.7 EUR
L13168.AP L13168.0F
Ammoniaklösung 28%
Ammoniaklösung

CAS No.: 1336-21-6 Molecular Formula: H5NO Formula Weight: 35.05 Odour: Ammonia-like pH: 12 Merck Reference: 14,494 MDL No.: MFCD00011418

Formel: NH₃
Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C
Dichte: 0,90
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III
Merck Index: 14,494

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR